Learn More
Fisherbrand™ Objektträgertablett aus Karton
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Schwarz
Objektträgerkapazität:
20
30
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie bis zu 20 Standard-Mikroskopobjektträger in stabilen Mappen aus Pappe. Fisherbrand™ Objektträgertabletts aus Pappe verfügen über eingelassene Schlitze zum Schutz von Proben und Daumenausschnitte und für einfachen Zugriff auf Objektträger. Einwegtabletts eignen sich ideal für die kurzfristige Lagerung oder den Transport von Objektträgern.
- Für Standard-Objektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll)
- Die horizontalen Fächer sind eingelassen, um die Proben zu schützen, wenn die Abdeckung geschlossen ist
- Mit Daumenlöchern zum einfachen Entfernen des Objektträgers
- Der Deckel des Einsatzes kann zur Identifizierung der nummerierten Objektträgervertiefungen verwendet werden
- Einwegmappen sind in 2 Größe und verschiedenen Farbe erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträgerhalter-Aufbewahrungsfach |
| Objektträgerkapazität | 30 |
| Farbe | Schwarz |
| Kammern | 30 |
| Gerät fasst | 30 Objektträger |
| Abmessungen (L x B x H) | 281 x 328 x 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung oder zum Transport |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) |
| Material | Pappe |
| Tabletts | Ja |