Learn More
Fisherbrand™ Papp-Gittereinsätze mit Deckel
Artikelnummer. 12902151 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
68 mm
128 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12902151
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Cryobox Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Gittereinsatz mit Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenaufbewahrung auch bei extrem niedrigen Temperaturen
Menge 10/Packung
Breite (metrisch) 68 mm
Höhe (metrisch) 30 mm