Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton ohne Unterteilung
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
52 mm
Enthält:
10 x 10 Teiler
9 x 9 Teiler
Keine Trennwand
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Platzsparend im Labor
- Das quadratische Maß von 134 x 134 mm passt für alle Regalsysteme
- Packungen mit je 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Enthält | Keine Trennwand |
| Menge | 100/Packung |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 52 mm |
| Gewicht (metrisch) | 4,6 kg |