Learn More
Wesbart™ Kryoboxen aus Karton
Artikelnummer. p-7224969
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 CryoRöhrchens (1 to 2 mL)
81 Fläschchen (1- bis 2-ml)
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Röhrchen-Array:
10 x 10
9 x 9
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17165034
Marke: Wesbart™ A1/81
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
  • Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
  • Dividers are available in different diameters.
Spezifikation
Beschreibung Cardboard Box with Dividers
Farbe Weiß
Material Cardboard
Form Rechteck
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 81 Fläschchen (1- bis 2-ml)
Enthält Grid Divider
Sterilität Unsteril
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 35 mm
Höhe (metrisch) 35 mm