Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Artikelnummer. 11852443 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11852443
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 ml
Farbe Blau
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 0,2 bis 0,5 ml
Menge 10/Packung
Abmessungen (L x B) 136 x 136 mm
Abmessungen (L x B x H) 136 x 136 x 32 mm
Länge (metrisch) 136 mm
Breite (metrisch) 136 mm
Innenbreite (metrisch) 136 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Gewicht (metrisch) 0,8 kg