Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Grün |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 1 bis 2 ml |
| Menge | 10/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 136 x 136 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 136 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Mehr anzeigen |