Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11822483
  • 41.50 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 mm bis 28,5 mm
121°C
10/Packung
0,86 kg
Pappe
Kryobox
Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser
-90 °C
75 mm