Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Weiß
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Pappe |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Menge | 10/Packung |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |