Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 700000 DS=0.9)
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carboxymethylecellulose, sodium salt |
Farbe | Weiß bis Beige |
Namenshinweis | Average M.W. 700000 (DS=0.9) |
pH | 6.5 to 8 (1% soln.) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Merck Index | 15, 1830 |
Menge | 1 kg |
Reinheit (%) | ≥99.5% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs) |