Learn More
Thermo Scientific™ CarboxyLink™ Immobilization Kit, 2 mL
Artikelnummer. 10483805 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10483805
Marke: Thermo Scientific™ 44899
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kovalente Immobilisierung von Peptid-Antigenen und anderen Carboxylat-Liganden zur Affinitätsaufreinigung mit DADPA-aktivierten Agarose-Beads und EDC-Crosslinkern.
Thermo Scientific™ CarboxyLink Kopplungsharze und -kits sorgen für die kovalente Immobilisierung von Peptiden oder anderen Molekülen, die eine Carboxyl-Gruppe (-COOH) aufweisen. Dabei werden diese für die Weiterverwendung in Affinitätsaufreinigungsverfahren an poröses Harz mit Beads gebunden.
Die dermaßen aktivierten Harze gestatten die Immobilisierung von carboxylierten Liganden für die Weiterverwendung in Affinitätsprotokollen. CarboxyLink Resin besteht aus quervernetzter gekörnter Agarose (oder aus dem Acrylamid-basierten Thermo Scientific UltraLink™ Biosupport). Diese wurde mit Diaminodipropylamin (DADPA) aktiviert, um längere Spacerarme zu erzielen, wobei jeder dieser Arme am Ende ein primäres Amin aufweist. Bei der Inkubation mit dem Harz und dem Carbodiimid-Crosslinker EDC (im Lieferumfang des CarboxyLink Immobilisierungskits enthalten) gehen die Carboxyl-enthaltenden Moleküle permanente Aminbindungen mit dem Träger ein. Nach Kopplung eines Moleküls kann die dermaßen präparierte Affinitätssäule mehrfach für gängige Protein-Affinitätsreinigungsverfahren eingesetzt werden. Darüber hinaus können CarboxyLink Coupling Resins unter Rückgriff auf andere Amin-reaktive Quervernetzungsmittel zur Immobilisierung anderer Moleküle verwendet werden.
Besondere Merkmale:
  • Carboxylink Kopplungsharze– Mit Diaminodipropylamin (DADPA) aktivierte Agarose- oder Acrylamid-Unterstützung für die Amin-zu-Carboxyl-Konjugation mittels EDC-Crosslinker
  • Effiziente Peptid-Immobilisierung –Einfache Kopplung von 1 bis 2 mg Peptid pro Milliliter Harz
  • Stabilie Verbindung – Die Immobilisierung ist das Ergebnis der kovalenten Konjugation der Carboxyl-Gruppen durch Amid-Bindungen. Dadurch reicht ein Batch an präpariertem Harz für mehrfache Läufe der Affinitätsreinigung
  • Flexible und schonende Kopplungsbedingungen –Die Immobilisierungsreaktion erfolgt unter Einsatz einfacher MES-Lösung oder anderer nicht-aminischer Puffer mit oder ohne organische Lösemittel
  • Ideal für unmodifizierte Peptide –Immobilisiert Peptide mit hoher Kapazität und unterschiedlicher Ausrichtung ohne räumliche Behinderung; dies gestattet den effektiven Einsatz bei der Affinitätsreinigung spezifischer Antikörper
  • Praktische Kits und Packungsgrößen –Auswahl zwischen Kits mit fünf Säulen, komplettem Satz an Puffern, Crosslinkern und vielseitigen Zentrifugations-/Schwerkraft-basierten Säulen, die eines der beiden Harze (Agarose oder Polyacrylamid) enthalten oder einem Standalone-Harz für andere Einsatzzwecke
CarboxyLink Kopplungsharz (Best. Nr. 20266, 44899):
  • Ligand: Diaminodipropylamin (DADPA)
  • Träger: vernetzte 4%-ige Agarose-Beads
  • Spacerarm: 9 Atome
  • Beladung: Aktivierung mit mindestens 16μmol Aminen pro ml Harz
  • Format: 50%-ige Harzsuspension in 0,05% Natriumazid
UltraLink DADPA-Harz (Bestellnr. 53154):
  • Ligand: Diaminodipropylamin (DADPA)
  • Support: Thermo Scientific UltraLink Biosupport
  • Spacerarm: 14 Atome
  • Beladung: Aktivierung mit mindestens 40μmol Aminen pro ml Harz
  • Format: 50%-ige Harzsuspension in 0,02% Natriumazid
Enthält:
CarboxyLink Harzsäulen (DADPA-Agarose oder UltraLink Support), EDC-Crosslinker, Kopplungspuffer (MES-gepufferte Salzlösung), Waschlösung und Säulenzubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 ml
Beschreibung CarboxyLink Immobilisierungskit, 2 ml
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Für die Immobilisierung von 1 bis 2 mg Peptid pro Säule
• CarboxyLink Säulen, 2 ml, 5 Säulen
• EDC-Crosslinker, 5 x 60 mg
• Packung mit MES-gepufferter Salzlösung (für 500 ml), 1 Packung
• Waschlösung, 120 ml
• Säulenzubehör
EDC getrocknet bei -20 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei 4 °C lagern.
Produktlinie CarboxyLink
Menge 1 Kit
Ziel Antikörper
Typ Immobilisierungskit
Stationäre Phase Amin
Ausreichend für 5 Säulen
Format Zentrifugationssäule
Säulentyp Affinität, Agaroseharz