Learn More
Karborund, technisch, SLR, Pulver, grob, ca. 686 μm (24 Grit), Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical C/3090/53
Weitere Details : CAS : 409-21-2 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Schwarz | |
Pulverbehälter aus Kunststoff | |
2700°C | |
Silicon carbide |
Fest | |
409-21-2 | |
49531 | |
40.0855g/mol |