Chemische Identifikatoren
CAS | 41575-94-4 |
---|---|
Summenformel | C6H12N2O4Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 371.26 |
MDL-Nummer | MFCD00070464 |
InChI-Schlüssel | BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | carboplatin |
PubChem CID | 122130863 |
IUPAC-Name | Platin(4+)azanid;-cyclobutan-1,1-dicarboxylat |
SMILES | N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15483199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60433.03 |
1 g |
396.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15493199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60433.06 |
5 g |
1253.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Carboplatin is primarily used as an antitumor agent.Carboplatin is widely utilized as a chemotherapy drug to treat various types of cancer. It belongs to the group of platinum-based antineoplastic agents to interfere in DNA (deoxyribonucleic acid) repair. It is applied in combination other medications and used to inhibit cancer cell growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
LöslichkeitWasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Chemische Identifikatoren
41575-94-4 | |
371.26 | |
BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L | |
122130863 | |
N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1 |
C6H12N2O4Pt | |
MFCD00070464 | |
carboplatin | |
Platin(4+)azanid;-cyclobutan-1,1-dicarboxylat |
Spezifikation
Carboplatin | |
Weiß | |
[C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2 | |
14,1822 | |
Soluble in water. | |
N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1 | |
371.26 | |
371.25 |
41575-94-4 | |
C6H12N2O4Pt | |
MFCD00070464 | |
carboplatin | |
BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L | |
Platin(4+)azanid;-cyclobutan-1,1-dicarboxylat | |
122130863 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H340-H360-H302-H312-H332-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause genetic defects.
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H312+H332-H317-H334-H340-H350-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 255-446-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2300000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
- Carboplatin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Carboplatin
RUO – Research Use Only