Learn More
Carbonatlösung, 0.35 M Carb./0.10 M Bicarb., für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083645 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12922245
Marke: Fisher Chemical A 106 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonat-Lösung
Verpackung Flasche
Lösung enthält 0.35 M Karbonat/0.10 M Bikarbonat
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 100 mg/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml