Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Artikelnummer. 11728363
Click to view available options
Größe:
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 18
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11728363
Marke: Swann-Morton™ 0201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
  • Carbonstahl gemäß BS EN 27740
  • Steril
Spezifikation
Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Skalpellklinge
Größe Nr. 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Die Nr.10 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L.
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität CE-konform gemäß 93/42/EG
Menge 10/Packung