Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Carbonstahl, Ersatzteil
Artikelnummer. 11340905
Click to view available options
Größe:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11340905
Marke: Swann-Morton™ 1243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Replacement blades for knife set 12942545
Geschlitzter Kunststoffgriff mit Klemmschraube zur Befestigung der Klinge. Mit Klingen Nr. 1 und 2.
Specifications
Klingenmaterial Karbonstahl
Größe Nr. 3
Länge (metrisch) 46,46 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) SCA-500-K
Beschreibung Konkav
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Menge 50 Stück/Packung