Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
17.10 € - 62.55 €
Spezifikation
Klingenmaterial | Karbonstahl |
---|---|
Produkttyp | Skalpellklinge |
Einwegprodukt | Ja |
Zertifizierung/Konformität | BS EN 7740 |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Größe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11738373
|
Swann-Morton™
0101 |
Nr. 10 | 25 mm |
58.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12901635
|
Swann-Morton™
0102 |
Nr. 10A | 15 mm |
17.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11748373
|
Swann-Morton™
0103 |
Nr. 11 | 20 mm |
62.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11762724
|
Swann-Morton™
0105 |
Nr. 15 | 15 mm |
43.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11772724
|
Swann-Morton™
0106 |
Nr. 20 | 30 mm |
45.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12118931
|
Swann-Morton™
0108 |
Nr. 22 | 40 mm |
51.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11702734
|
Swann-Morton™
0110 |
Nr. 23 | 30 mm |
61.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11782724
|
Swann-Morton™
0107 |
Nr. 21 | 35 mm |
57.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11712734
|
Swann-Morton™
0111 |
Nr. 24 | 35 mm | N/A | |||||
Beschreibung
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
- Kohlenstoffstahl BS EN 27740
- Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Karbonstahl | |
Ja | |
10/Packung |
Skalpellklinge | |
BS EN 7740 |