Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Product Code. 12118931
Click to view available options
Größe:
Nr. 10
Nr. 10A
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Länge (metrisch):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
Unit Size:
100 Stück
Product Code. 12118931
Brand: Swann-Morton™ 0108
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
  • Kohlenstoffstahl BS EN 27740
  • Griff und Klingen separat erhältlich
Specifications
Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Skalpellklinge
Größe Nr. 22
Länge (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Größer als Nr. 20 und Nr. 21 passt die Nr. 22 für die Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B
Einwegprodukt Ja
Zertifizierung/Konformität BS EN 7740
Menge 10/Packung