Learn More
Swann-Morton™ Karbonstahl Einzel-Aufreißverpackung, unsterile Skalpellklingen, Nr. 11
Die längliche, dreieckige Klinge ist an der langen Seite mit einer stark zulaufenden Spitze versehen, was sie ideal für Sticheinschnitte macht.
Marke: Swann-Morton™ 3003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die längliche, dreieckige Klinge ist an der langen Seite mit einer stark zulaufenden Spitze versehen, was sie ideal für Sticheinschnitte macht.
- Verlängerte dreieckige Klinge.
- An der langen Seite geschärft.
- Die starke, zulaufende Spitze ist ideal für Sticheinschnitte, die beim Öffnen eines Abszesses oder bei Eintrittswunden am Brustkorb erforderlich sind.
- Das Instrument wird wie ein Bleistift und vom Chirurgen oft umgedreht gehalten, um zu verhindern, dass es versehentlich zu tief eindringt.
- Um dieses Szenario zu vermeiden, sollte das Skalpell nicht am hinteren Ende gehalten werden. Der Handballen sollte auf die Haut gelegt werden, wodurch die Hand stabilisiert wird, um einen unerwünschten tiefen Schnitt zu verhindern.
- Nr.11 wird auch für andere kleine Einschnitte verwendet, z. B. beim Setzen eines laparoskopischen Zugangs oder für Venen und Arterienkatheter, beim Öffnen der Aorta und beim Entfernen von Verkalkungen in den Aorten- oder Mitralklappen, bei anatomischen Dissektionen und bei der chirurgischen Behandlung von Erkrankungen des Fußes, des Fußgelenks und der unteren Extremitäten in der Podiatrie.
- Für Griffe 3, 3L, 3 graduiert, 5B, 7, 9 und B3.
Spezifikation
Karbonstahl | |
Unsteril | |
100/Schachtel | |
Einzeln verpackt |