Learn More
Aktivkohlefilz, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbon felt |
Namenshinweis | Processed at 1400°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.0% |
Menge | 30 x 30 cm |