Learn More
Kohlenstoffdisulfid, Reagenzienqualität, ≥99.9 %, benzolarm, Honeywell™
Artikelnummer. 15634120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 15634120
Marke: Honeywell Research Chemicals 342270800ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenzgütegrad, benzolarm, ≥ 99.9 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohlenstoffdisulfid
Schmelzpunkt ≤ bis 76 °C
Namenshinweis Niedriges Benzol
Farbe Farblos
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 46 °C
Menge 800 ml
Explosionsgrenze 0.5
Flammpunkt −30 °C (−22 °F)
Zündpunkt 212 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1131
Beilstein 1098293
Löslichkeitsinformationen 2.9 glL bei 20 °C in Wasser
Formelmasse 76.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte ReagentPlus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.