Learn More
Kohlenstoff, aktiviert, Norit ROW, 0.8-mm-Pellets, dampfaktiviert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309115
Kohlenstoff, aktiviert, Norit ROW, 0.8-mm-Pellets, dampfaktiviert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309115
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Artikelnummer. 11309115
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16334.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated is suitable for decolorization, deodorization and purification applications. It is mainly used for gas phase applications such as automotive emission control due to their low pressure drop, high mechanical strength and low dust content. It has high removal efficiency for removing degradation byproducts for drinking water. It also removes foaming causing impurities for the purification of amine and glycol process streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mit Damp aktivierte 0.8 mm-Kohlenstoff-Pellets Norit ROW eignen sich für Dekolorisierungs-, Deodorisierungs- und Reinigungsanwendungen. Sie werden aufgrund ihres niedrigen Druckabfalls, ihrer hohen mechanischen Festigkeit und ihres geringen Staubgehalts hauptsächlich für Gasphasenanwendungen wie die Emissionskontrolle in Kraftfahrzeugen verwendet. Sie verfügen über eine hohe Effizienz beim Abbau von Nebenprodukten in Trinkwasser. Sie reduzieren außerdem Schaumbildung, die zu Verunreinigungen bei der Reinigung von Amin- und Glykol-Prozessströmen führen kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon
Namenshinweis activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL18U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16334.0P,L16334.22,L16334.36
ChargennummerI12T020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16334.0P,L16334.22,L16334.36
ChargennummerT15H084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16334.0P,L16334.22,L16334.36
ChargennummerG24Y017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16334.0P,L16334.22,L16334.36
ChargennummerW30H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16334.0P,L16334.22,L16334.36
Name des Produkts
Kohlenstoff, aktiviert, Norit ROW, 0.8-mm-Pellets, dampfaktiviert, Thermo Scientific Chemicals >