Learn More
Kohlenstoff, aktiviert, -20 + 40-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbon |
Farbe | Schwarz |
Netzgröße | -20+40 Mesh |
Menge | 100 g |
Physikalische Form | Pulver |