Learn More
Carbic Anhydrid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
28.00 € - 176.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 129-64-6
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
InChI-Schlüssel KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
IUPAC-Name 4-Oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10006243
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
134511000
100 g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10572531
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
134510010
1 kg Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of s
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-957-7
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Carbic Anhydrid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals