Learn More
Carbamylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
94.90 € - 336.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 51-83-2 |
---|---|
Summenformel | C6H15ClN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.65 |
MDL-Nummer | MFCD00012011 |
InChI-Schlüssel | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
PubChem CID | 5831 |
ChEBI | CHEBI:3385 |
IUPAC-Name | 2-Carbamoyloxyethyl(trimethyl)ammonium;chlorid |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10331753
|
Thermo Scientific Acros
108240050 |
5 g | Glasflasche |
94.90 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11390622
|
Thermo Scientific Acros
108240250 |
25 g | Glasflasche |
336.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
51-83-2 | |
182.65 | |
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
5831 | |
2-Carbamoyloxyethyl(trimethyl)ammonium;chlorid |
C6H15ClN2O2 | |
MFCD00012011 | |
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
CHEBI:3385 | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Spezifikation
Carbamylcholine chloride | |
51-83-2 | |
Kristallpulver | |
C6H15ClN2O2 | |
MFCD00012011 | |
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
2-Carbamoyloxyethyl(trimethyl)ammonium;chlorid | |
5831 | |
182.65 | |
Echt |
200°C to 204°C | |
Weiß | |
99% | |
H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl | |
15,1781 | |
Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
182.65 | |
CHEBI:3385 | |
99% | |
2.0% max. (105°C, 2 hrs) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gesicht, Hände und freiliegende Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
- Carbamylcholine chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Research Use Only