Learn More
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473079
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbadox wurde zur Unterdrückung der Aldosteronproduktion, zur Untersuchung der Ausbreitung von Shiga-Toxin-produzierenden Escherichia coli(STEC)-Stämmen und zum Vergleich verschiedener antimikrobieller Aktivitäten verwendet. Carbadox ist ein Chinoxalin-N-oxid-Antibiotikum, das in der Regel Futtermitteln für Schweine zur Verhinderung von Dysenterie und zur Steigerung der Futtermitteleffizienz zugegeben wird. Hemmt Bakterien durch Interkalation und Induktion von Mutationen in das Bakteriengenom.
Löslichkeit
Löslich in 1N-NaOH (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6804-07-5
MDL-Nummer MFCD00057293
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbadox
Schmelzpunkt 239°C to 240°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 18°C (64°F)
Summenformel C11H10N4O4
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,1780
Synonym carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
InChI-Schlüssel BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-]
IUPAC-Name methyl N-[(E)-(1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene)methyl]iminocarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 262.23
PubChem CID 5353472
Formelmasse 262.22
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest