Learn More
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98 %
Artikelnummer. 10154061
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62571-86-2
Summenformel C9H15NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 217.28
MDL-Nummer MFCD00168073
InChI-Schlüssel FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Synonym captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
IUPAC-Name (2S)-1-[(2S)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Captopril
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 103.0°C to 108.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 1776
Spezifische Drehung − 129.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Formelmasse 217.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Captopril
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.