Learn More
Cytiva Capto™ S Chromatographiemedien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Starre Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und starkem Sulfonat-Kationenaustauscher
- Kombination aus hohem Volumendurchsatz und dynamischem Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss, mit dem Ziel, eine höhere Produktivität zu erreichen
- Hält einem effektiven CIP-Verfahren stand und ist chemisch stabil
- Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 ml |
| Stabilität | 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur schnellen, effizienten Erfassung und Zwischenaufreinigung von Proteinen |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | Capto S Medien |
| Flussrate | 700 cm/h |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 7.87 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 20 cm |
| Ionenkapazität | 0.11 bis 0.14 mm Na+/ml |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Capto S, 100 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol