Learn More
Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml
Entwickelt, um den Anforderungen moderner Großproduzenten gerecht zu werden. Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml ist ein starkes Anionenaustausch-BioProcess-Medium, das eine schnelle, effiziente und kostengünstige Zwischen- und Polierproteinaufreinigung ermöglicht.
Marke:  Cytiva 17-5470-10
Artikelnummer. 10272990
  • 153.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Capto Q Impres ist ein BioProcess Chromatographiemedium, das für die Hochdurchsatz-Zwischenreinigung und das Polieren einer breiten Palette biopharmazeutischer Proteine entwickelt wurde. Es ist Teil einer erweiterten hochauflösenden Plattform, die auf der Capto Produktlinie mit traditionellen ionischen Gruppenliganden basiert. Durch die Kombination der hohen Flusseigenschaften von Agarose Capto Medien mit einer kleinen Partikelgröße liefert Capto Q Impres hervorragende Druckflusseigenschaften mit beeindruckender Auflösung und verbesserter Produktivität. Die Fähigkeit, mit höheren Durchflussraten und höheren Betthöhen zu arbeiten, erhöht auch die Flexibilität bei der Prozessgestaltung.
  • Hochauflösendes Zwischenaufreinigen und Polieren—auf Grundlage der bewährten Capto Plattform
  • Flexibles Prozessdesign—großes Betriebsfenster mit Durchflussraten und Betthöhen
  • Reinigungen—mit hohem Durchsatz sind einfach zu optimieren und zu skalieren
  • Eine höhere Fertigungsproduktivität ermöglicht eine verbesserte Prozessökonomie
  • Sichere Versorgung und umfassende Unterstützung bei technischen Fragen und gesetzlichen Auflagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Capto Q ImpRes, 25 ml
Chromatographie für Bioprozesse
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
25 mL
2 bis 12
Agarose für hohe Durchflussraten
Quaternäres Amin
>55 mg BSA, >48 mg β-Lactoglobulin/ml Chromatographiemedium
36 bis 44 μm (d50V)
25 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Capto Q ImpRes, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.