Learn More
Cytiva Capto Q, 25 ml
Entwickelt, um den Anforderungen moderner Großunternehmer gerecht zu werden. Cytiva Capto Q, 25 ml, ist ein BioProcess Austauschmedium mit starken Anionen für eine schnelle, effiziente und kostengünstige Erfassung und Zwischenreinigung von Proteinen quaternärer Aminliganden.
Marke:  Cytiva 17-5316-10
Artikelnummer. 10393490
  • 90.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Capto Q entwickelt für die Aufnahme und Zwischenreinigung von Proteinen aus großen Zufuhrmengen an Ausgangsmaterial. Bestehend aus einer starren Agarose-Matrix für hohe Durchflussraten, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und einem starken quartärer Ammonium(Q)-Anionenaustauscher. Die Kombination aus hohem Volumendurchsatz und hoher dynamischer Bindungsvermögen für Capto Q steigert die Produktivität in industriellen Downstream-Prozessen. Capto Q widersteht einem effektiven und strengen CIP-Verfahren und die chemische Stabilität gewährleistet eine lange Lebensdauer der Medien.
  • Starker Anionenaustauscher zur hochproduktiven Erfassung und Zwischenreinigung, wenn ein hoher Volumendurchsatz erforderlich ist
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss erhöht die Produktivität
  • Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
  • Kostengünstige Verarbeitung mit kleineren Geräteoperationen
  • Erfüllt industrielle Anforderungen: Liefersicherheit, technischer Support und aufsichtsrechtliche Unterstützung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Capto Q, 25 ml
Die kürzeren Verarbeitungszeiten von Capto Q wurden speziell für die Anforderungen moderner Großhersteller entwickelt und können die Exposition des Target-Proteins reduzieren.
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
2 bis 12
Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Quaternäres Amin
90 μm, d50v ist die mittlere Partikelgröße der kumulativen Volumenverteilung.
25 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Capto Q, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.