Learn More
Erlab™ Captair Smart Arbeitsfläche aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart 392 Abzugshaube
Smart 481 Abzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Captair Smart Filterabzügen ohne Abluftleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Smart 392 Abzugshaube |
| Enthält | Auffangschale |
| Tiefe (metrisch) | 648 mm |
| Breite (metrisch) | 855 mm |
| Produkttyp | Arbeitsfläche |
| Material | Edelstahl (304) |