Learn More
Erlab™ CAPTAIR FLOW 483
Click to view available options
Flussrate:
405 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- HEPA H14-Filter für eine Arbeitsumgebung der ISO-Klasse 5
- Garantiert 99.995& Prozent; Filtrationseffizienz für Partikel, die größer als 0.1& Mikro;m sind
- Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integriertem Auffangbehälter
- Sofort einsatzbereit, wo Sie es benötigen, im Labor
- Helle Innenbeleuchtung
- Schräge Schiebeöffnung
- Große Öffnung für einfachen Zugang
- Anschlüsse für die Seitenabdeckung
- Niedriger Energieverbrauch
- Optionales Zubehör: Arbeitsfläche aus Edelstahl oder Harz, Rollwagen mit Verriegelungsrädern und stationärer Werkbank
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Captair™ Flow™ 483 Laminarströmungshaube |
| Beleuchtungsart | Kompakte Röhren-Fluoreszenzbeleuchtung |
| Material | Stahl, Polyester |
| Produktlinie | Captair Flow |
| Stromstärke | 0.72 A |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9/EN 14-644 |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 31.49 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 800 mm |
| Flussrate | 405 CFM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht pathogene Zellkulturen, In-vitro-Kulturen, Mikrobiologie (nicht pathogen), homöopathische Präparate in Apotheken, Elektronik, Optik usw. |
| Mehr anzeigen |