Learn More
Erlab™ Filtereinheit für saubere Luft Captair Flow 321 Smart
Dieses Luftfiltergehäuse des Captair Flow 321 Smart ist ideal für den gesamten Betrieb, der in einer kompletten Umgebung wie Mechanik, Elektronik, Informatik usw. bis hin zur Umweltverschmutzung betrieben werden muss. Da der Adapter auf keinen Fall wichtig ist, ist die Installation nach der Arbeit mit der Luftfilterung mit den oben montierten Filtersäulen schnell und einfach.
Marke: Erlab™ AF601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 42.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (HEPA H14- und ULPA U16-Filter) - Luftqualität im Gehäuse: ISO-Klasse 5* EN 14644-1-Standard
- CE Kennzeichnung
- Spannung/Frequenz 110-230 V/50-60 Hz (je nach Konfiguration)
- Lufteinströmgeschwindigkeit (m/s-fpm) 0,35 - 69 (je nach Konfiguration)
- Luftstrom (m3/h-CFM) 320 / 188 150 / 88 (je nach Konfiguration)
- Stromverbrauch: 55 - 35 W (je nach Konfiguration)
- Dezibelpegel 59 - 49 dBA (je nach Konfiguration)
- Seiten- und Frontplatten: Chemikalienbeständiges Acryl
- Struktur: Korrosionsbeständiger, elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit säurebeständigem Polymer
- Filtermodul Polypropylen
- Partikelfilter (1P) HEPA H14: Diese Filtertechnologie fängt Partikel größer als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein. ULPA U16: Diese Filtertechnologie fängt Partikel größer als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,99995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein.
- Kohlefilter (optional) (1C) Durch das Hinzufügen eines Kohlefilters zu Ihrem Gehäuse können Sie Ihre Proben vor VOCs schützen. AS-Filter: Für organische Dämpfe
- Partikelvorfilter: Partikelfilter vor Staub in der Laborumgebung schützen (nur für 1P-Version)
- Arbeitsplatte Edelstahl 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Innenbeleuchtung: LED - IP 44 - 6000 K - 800 Lux
- eGuard: Schnittstelle zur Echtzeit-Fernsteuerung von Sicherheitsparametern - PC-kompatibel
- Anemometer überwacht einen Druckabfall, der darauf hinweist, dass ein Vorfilter oder ein Filteraustausch erforderlich ist
- Versorgungsanschlüsse an der Seitenwand: Damit elektrische Kabel und/oder Flüssigkeitsleitungen problemlos in das Gehäuse gelangen können - 2 pro Einheit
- Optionaler Deckenlichttaster
- Bänke: Rollwagen (Mobicap) oder feste Bank (Benchcap)
- Regale: Internes verschiebbares Metallregal (nur für Benchcap)
- Erkennungssensor: Typ S Automatische Erkennung von VOC - Filterdurchbruch
Spezifikation
PCR-Werkbänke | |
LED, UV Neon | |
0.35 to 69 m/sec. | |
621 x 808 x 1205 mm | |
110/230 V |
Elektroverzinkter Anti-Korrosionsstahl mit duroplastischem Polymer umgeben und säurebeständig | |
Stainless Steel | |
CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO Class 5, EN 14644-1 | |
49 to 59 dBA | |
35 to 55 W |