Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 714 Smart
Diese chemische Filterhaube Captair 714 Smart, die giftige Gase an der Quelle erfasst und mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter filtert, bietet ein höheres Maß an Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA661
Weitere Details : Netto-Gewicht : 118.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - BS 7989: England - DIN 12 927: Deutschland - EN 1822:1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Maße (mm): Innen: L 1769 x T 749 x H 907 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen: L 1819 x D 960 x H 1340 / 1515 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Luftstrom 880 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Spannung / Frequenz: 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 220 W
- Schärpenöffnungen: Gesamtöffnungen oder neuer Revers-Schärpen
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul aus Polypropylen
- Filtrationstechnologie 4 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden können
- Filterkolonnenkonfiguration: Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe oder Partikelfiltration für Pulver
- Partikelvorfilter: Schützt die Hauptfilter vor Staub
- Detektionssensor: Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyde
- Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anemometer: Luftgeschwindigkeitsalarm
- Optionale Taste für die Deckenleuchte
- Work Transparente Rückwand: Klare Acrylplatte für einfache Betrachtung
- Oberflächen: Gehärtetes Glas / Trespa™ Top LabPLUS / 304 L Edelstahl
- Bänke: Fest (Sitzbank)
- Tischausstattung: Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (Nur kompatibel mit Trespa™ Top LabPLUS Arbeitsplatte und Festbank)
- Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch akustische und Lichtimpulse: Gerätelaufzeit, Luftgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filtrationsfehlers, Lüfterausfallalarm
- eGuard APP für die Fernbedienung zur Überwachung der Haube, Änderung der Einstellungen und Bereitstellung von Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Handy, Tablet und PC)
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
960 x 1819 x 1515 mm | |
220 W |