Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 483 Smart
Diese chemische Filterhaube Captair 483 Smart erfasst giftige Gase an der Quelle und filtert sie mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter. Sie bietet einen höheren Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA641
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsstandards AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - BS 7989: England - DIN 12927: Deutschland - EN 1822:1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Luftstrom 660 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Hauteur (mm) : Innen : L 1244 x P 749 x H 907 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen : L 1295 x P 960 x H 1340 / 1515 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Fréquence : 110-230 V / 50-60 Hz
- Hauteur de production : 160 W
- Schärpenöffnungen : Gesamtöffnungen oder neuer Revers-Schärpen
- Struktur : Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul aus Polypropylène
- Filtrationstechnologie : 3 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden können
- Filterkolonnenkonfiguration : Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und Partikelfiltration für Pulver.
- Partikelvorfilter : Schützt die Hauptfilter vor Staub
- Detektionssensor : Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyde
- Caractéristiques : LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anémomètre : Luftgeschwindigkeitsalarm
- Optionale Taste für die Deckenleuchte
- Transparente Rückwand : Klare Acrylplatte für einfache Betrachtung
- Arbeitsflächen : Trespa™ Top Lab plus, gehärtetes Glas oder 304L Edelstahl
- Bänke fixiert (Benchcap)
- Tischausstattung : Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (nur kompatibel mit Trespa™ Top Lab plus Arbeitsplatte und Festbank)
- Liste des produits chimiques : Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle : Einfache Kommunikation durch akustische und Lichtimpulse : Gerätelaufzeit, Luftgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filtrationsfehlers, Lüfterausfallalarm
- eGuard APP für die Fernbedienung zur Überwachung der Haube, Änderung der Einstellungen und Bereitstellung von Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Handy, Tablet und PC)
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
960 x 1295 x 1515 mm | |
160 W |