Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 392 Smart
Diese chemische Filterhaube Captair 392 Smart, die giftige Gase an der Quelle erfasst und mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter filtert, bietet ein höheres Maß an Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA631
Weitere Details : Netto-Gewicht : 77.00000kg
Beschreibung
- Normes SICHERHEITS : AFNOR NF X 15-211 :2009 : Frankreich - BS 7989 : Angleterre - DIN 12 927 : Deutschland - EN 1822 :1998 (filtre HEPA H14 et ULPA U17)
- CE-Kennzeichnung
- Hauteur (mm) : Hauteur : L 969 x T 749 x H 907 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen : L 1005 x P 749 x H 1340/1515 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Luftstrom 440 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Vitesse / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme : 105 W
- Schärpenöffnungen : Gesamtöffnungen oder neuer Revers-Schärpen
- Struktur aus korrosionsbeständigem galvanisiertem Stahl, beschichtet mit säurebeständigem Polymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul : Polypropylen
- Filtrationstechnologie : 2 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden können
- Filterkolonnenkonfiguration : Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und Partikelfiltration für Pulver
- Partikelvorfilter : Schützt die Hauptfilter vor Staub
- Detektionssensor : Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyd
- Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anémomètre : Luftgeschwindigkeitsalarm
- Optionale Taste für die Deckenleuchte
- Transparente Rückwand (Option) : Sichtfenster aus transparentem Acryl
- Arbeitsflächen : Trespa Top Lab plus, gehärtetes Glas oder 304L Edelstahl
- Bänke Mobil : (Mobicap) oder fest (Benchcap)
- Tischausstattung : Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (nur kompatibel mit Trespa™ Top Lab plus Arbeitsplatte und Festbank)
- Liste des produits chimiques : Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle : Einfache Kommunikation durch akustische und Lichtimpulse : Gerätelaufzeit, Luftgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filtrationsfehlers, Lüftungseinstellungen, Lüfterausfallalarm
- eGuard APP für die Fernbedienung zur Überwachung der Haube, Änderung der Einstellungen und Bereitstellung von Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Handy, Tablet und PC)
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009:, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
749 x 1005 x 1515 mm | |
65 W |