Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 391 Smart
Diese chemische Filterhaube Captair 391 Smart, die giftige Gase an der Quelle erfasst und mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter filtert, bietet ein höheres Maß an Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA611
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsstandards AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - BS 7989: England DIN 12 927: Deutschland - EN 1822:1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Maße (mm): Innen: L 969 x T 621 x H 732 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen: L 1013 x D 621 x H 1110/1285 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Luftstrom 220 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Spannung / Frequenz: 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Schärpe Öffnungen: Länglich
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul aus Polypropylen
- Filtrationstechnologie 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden kann
- Filterkolonnenkonfiguration: Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und Partikelfiltration für Pulver
- Detektionssensor: Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyd
- Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anemometer: Luftgeschwindigkeitsalarm
- Deckenbeleuchtung Optionale Deckenleuchte Taste
- Transparente Rückwand (Option): Sichtfenster aus transparentem Acryl
- Arbeitsflächen: Trespa™ Top Lab plus, Glas oder 304L Edelstahl
- Bänke Mobil: (Mobicap) oder fest (Benchcap)
- Tischausstattung: Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (nur kompatibel mit Trespa™ Top Lab plus Arbeitsplatte und Festbank)
- Partikelvorfilter: Schützt den Hauptfilter(e) vor Staub
- Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch akustische und Lichtimpulse: Gerätelaufzeit, Luftgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filtrationsfehlers, Lüftungseinstellungen, Lüfterausfallalarm
- eGuard APP für die Fernbedienung zur Überwachung der Haube, Änderung der Einstellungen und Bereitstellung von Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Handy, Tablet und PC)
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 1013 x 1285 mm | |
65 W |