Learn More
ε-Caprolactonmonomer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173713
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-44-3
MDL-Nummer MFCD00003267
InChI-Schlüssel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-Name Oxepan-2-on
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ε-Caprolactone monomer
Farbe Farblos
Dichte 1.0300g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H10O2
Brechungsindex 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 kg
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • e-Caprolactone monomer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.