Learn More
Capping-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, geeignet für die Verwendung mit DNA/RNA-Synthesegeräten, 80/10/10 THF/Lutidin/Essigsäureanhydrid (v/v)
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BR640-4X2.5L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
- Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
108-48-5, 108-24-7, 109-99-9 | |
66°C.The physical data is that of the main component. | |
-15°C | |
Flüssig, klar |
10.00%, 80.00% | |
4 x 2.5 L | |
Glasflasche | |
Capping reagents |