Learn More
Deckungsreagenz 80/10/10 THF/Pyridin/Essigsäureanhydrid (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
Artikelnummer. 16895411
Click to view available options
:
Deckungsreagenz 80/10/10 THF/Pyridin/Essiganhydrid (v/v), 2500 ml
Artikelnummer. 16895411
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BR6412.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Reagenzienlösungsmittel für die DNA/RNA-Synthese
  • Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capping reagent
Schmelzpunkt −108.5°C
CAS 110-86-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 0.1
Siedepunkt 66°C
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Klare Flüssigkeit
Produktlinie BioSyn
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.