Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss, 3 oz. (89 ml), naturfarben
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss zur Wahrung der Produktkette verfügen über einen Einweg-Kettenverschluss, der die Behälter sicher und unwiderruflich verschließt.
Marke: Thermo Scientific™ 10CCCL
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss sind mit einem einmalig verschließbaren und nur durch Zerstörung zu öffnenden Verschluss ausgestattet. Nachdem das Behältnis verschlossen ist, kann der Inhalt nicht mehr unbemerkt entnommen oder ausgetauscht werden.
Eigenschaften:
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Steriler, luftdichter, und auslaufsicherer Aufbau, Klappdeckel mit festem Gelenk
- Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
- Um ihn nach der Verwendung wieder zu öffnen, schneiden Sie den Kettenverschluss einfach mit einer Schere durch
- Ideal für Transport und Aufbewahrung empfindlicher Materialien und Proben
Spezifikation
10 oz. (296 ml); Naturfarben; Produktkettenverschluss | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
100 | |
Produktkette, mit Klappdeckel | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
62 mm | |
Polypropylen | |
296 ml | |
10 oz. | |
120 mm | |
Polypropylen-Behälter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.