Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss, 3 oz. (89 ml), naturfarben
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss sind mit einem einmalig verschließbaren und nur durch Zerstörung zu öffnenden Verschluss ausgestattet. Nachdem das Behältnis verschlossen ist, kann der Inhalt nicht mehr unbemerkt entnommen oder ausgetauscht werden.
Eigenschaften:
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Steriler, luftdichter, und auslaufsicherer Aufbau, Klappdeckel mit festem Gelenk
- Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
- Um ihn nach der Verwendung wieder zu öffnen, schneiden Sie den Kettenverschluss einfach mit einer Schere durch
- Ideal für Transport und Aufbewahrung empfindlicher Materialien und Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 3 oz. (90 ml); Naturfarben; Produktkettenverschluss |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 89 ml |
| Anzahl pro Karton | 400 |
| Volumen (angloamerikanisch) | 3 oz. |
| Verschlusstyp | Produktkette, mit Klappdeckel |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.