Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ S40202
107.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
- Für 10 ml- und 12 ml-Serum-Transportröhrchen
Spezifikation
Polyethylen | |
Blau | |
2000/Karton | |
10 und 12 ml Serum-Transportröhrchen |