Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 03CL
149.99 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
- Auslaufsichere Fläschchen werden während der Herstellung “in der Form verschlossen”
- Deckel, Gelenk und Behälter aus einem Stück ermöglichen einhändiges Öffnen und Schließen.
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
90 ml; naturfarben | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
400 | |
Klappdeckel | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
33 mm | |
Polypropylen | |
90 ml | |
3 oz. | |
95 mm | |
Polypropylen-Behälter |