Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 4114NUN
46620.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
- Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Gestell mit Röhrchen gleichzeitig in rund 10 Sekunden
- Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe - auch im selben Gestell - sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen.
- Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Verschließen und Öffnen
Unübertroffener Probenschutz
- Verschließt alle Röhrchen im Gestell mit dem optimalen Drehmoment; wahrt dadurch die Probenintegrität und verhindert Probenverluste während der Aufbewahrung.
- Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten die korrekte Ausrichtung im Gestell, damit keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden.
- Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchengestells
- Die interne Bauweise verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen.
Anwenderfreundlich
- Dank der leicht verständlichen Benutzeroberfläche mit vier Tasten können alle im Labor tätigen Mitarbeiter das Gerät bedienen.
- Einfache Integration in automatisierte Systeme
- Die Wartung ist einfach; und es können bis zu eine Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor Arbeiten im Rahmen der vorbeugenden Wartung erforderlich sind.
Spezifikation
Nunc-Röhrchen mit Schraubverschluss | |
50/60 Hz | |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | |
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln | |
110 bis 240 V, 50/60 Hz | |
45 kg | |
1 | |
110/240 V |
Nunc Schraubverschlüsse | |
Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) | |
48-Kanal | |
32,8 x 36,0 x 56,0 cm (14,2 x 12,9 x 22 in.) | |
97 lb. | |
1 | |
Handbedienung über Drucktasten |