Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4111NUN-IS
79040.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11868163
  • 137435.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
  • Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Gestell mit Röhrchen gleichzeitig in rund 10 Sekunden
  • Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe - auch im selben Gestell - sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen.
  • Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Verschließen und Öffnen
Unübertroffener Probenschutz
  • Verschließt alle Röhrchen im Gestell mit dem optimalen Drehmoment; wahrt dadurch die Probenintegrität und verhindert Probenverluste während der Aufbewahrung.
  • Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten die korrekte Ausrichtung im Gestell, damit keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden.
  • Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchengestells
  • Die interne Bauweise verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen.
Anwenderfreundlich
  • Dank der leicht verständlichen Benutzeroberfläche mit vier Tasten können alle im Labor tätigen Mitarbeiter das Gerät bedienen.
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme
  • Die Wartung ist einfach; und es können bis zu eine Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor Arbeiten im Rahmen der vorbeugenden Wartung erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc-Röhrchen mit Schraubverschluss
50/60 Hz
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
Automatisierfreundlicher Capper/Decapper
110 bis 240 V, 50/60 Hz
58,5 kg
1
110/240 V
Nunc Schraubverschlüsse
Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln)
96-Kanal
34 x 70 x 56 cm (13,4 x 27,6 x 22 in.)
195 lb.
1
Fernsteuerung über RS232; mittels Computer über mitgelieferte Treiber; manuelle Bedienung über Drucktasten