Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 9211710
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009750
  • 131.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kapillarröhrchen
  • Ein Ende geschlossen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen
1,30 mm
100 mm
10 x 100/Packung