Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen für die Bestimmung des Schmelzpunkts, ein Ende geschlossen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 9211310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10006854
  • 82.40 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kapillarröhrchen
  • Ein Ende geschlossen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen
0,95 mm
100 mm
10 x 100/Packung