Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen für die Bestimmung des Schmelzpunkts, ein Ende geschlossen
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
1,75 mm
1.75 mm
2.35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Kapillarröhrchen
- In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schmelzpunkt-Bestimmung |
| Röhrchenausführung | Ein Ende geschlossen |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Typ | Kapillarröhrchen |