Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen für die Bestimmung des Schmelzpunkts, ein Ende geschlossen
Artikelnummer. 10645214
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
1,75 mm
1.75 mm
2.35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10645214
Marke: Hirschmann™ 9211375
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor. Hirschmann Instruments™ Kapillarrohre für die Schmelzpunktbestimmung, einseitig geschlossen, werden aus Klarglas hergestellt.
  • Kapillarröhrchen
  • In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.95 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.35 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schmelzpunkt-Bestimmung
Röhrchenausführung Ein Ende geschlossen
Länge (metrisch) 75 mm
Typ Kapillarröhrchen