Learn More
Restek™ Capillary Ferrules
For 1/16 in. Compression-Type Fittings, High Purity & High Density
Marke:  Restek™ 20211
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15159913
  • 83.49 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vespel Ferrules
  • 100% High-Temperature Polyimide
  • Durable, leak tight
  • Stable to 350°C
Graphite Ferrules
  • Preconditioned to eliminate outgassing
  • High-purity, high-density graphite
  • Smoother surface and cleaner edges than conventional graphite ferrules
  • Contain no binders that can off-gas or adsorb analytes
  • Stable to 450°C
Vespel/Graphite Ferrules
  • VG2 offers the best combination of sealing and ease of workability
  • VG1 offers equivalent composition to Agilent Vespel/graphite ferrules
  • Seal with minimal torque
  • Preferred for vacuum and high-pressure uses
  • Recommended for mass spec transfer lines
  • Reusable
  • Stable to 400°C
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
0.04 cm
752°F
0.062 in. Compression Type Fitting, Fits Column 0.1, 0.15, 0.18, 0.25, 0.28 mm
10 Pk.
0.015 in.
Capillary
400 °C
Graphite, Vespel